Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99%
Codice prodotto. 11435613
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435613 10 g 10g
11445613 50 g 50g
11455613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435613 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13511.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5400-80-6 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5400-80-6
Formula molecolare C9H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 213.07
Numero MDL MFCD00003798
InChI Key RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
PubChem CID 95444
IUPAC Name 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-indanol
Punto di fusione 128°C to 132°C
Quantità 10 g
Beilstein 2046877
Peso formulazione 213.08
Percent Purity 99%