Learn More
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10555670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10555670 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10555670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
CAS 16681-59-7
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula molecolare C4H5BrN2
Numero MDL MFCD02179525
Quantità 5 g
Sinonimo 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
InChI Key BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CN=C1Br
IUPAC Name 2-bromo-1-methylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 161.002
PubChem CID 2773262
Peso formulazione 161
Percent Purity ≥94.0%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.