Learn More
2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 223.07 |
| Percent Purity | 97% |