Learn More
2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30341368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341368 250 g 250g
30335728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30341368 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB682255250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 29270-30-2
Formula molecolare C8 H6 Br Cl O2
Quantità 250 g
Sinonimo α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
IUPAC Name 2-bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 249.49
Peso formulazione 247.924