Learn More
2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Bromodichloroacetamide |
| CAS | 98137-00-9 |
| Formula molecolare | C2 H2 Br Cl2 N O |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide, Bromodichloroacetamide, 2-Bromo-2,2-dichloroacetamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H2BrCl2NO/c3-2(4,5)1(6)7/h(H2,6,7) |
| SMILES | NC(=O)C(Cl)(Cl)Br |
| IUPAC Name | 2-bromo-2,2-dichloroacetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 206.853 |
| Peso formulazione | 204.87 |