Learn More
2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 95%
Codice prodotto. 15425998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15425998 1 g 1g
15435998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15425998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H59615.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2631-72-3 | C8H5BrCl2O | 267.931 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2631-72-3
Formula molecolare C8H5BrCl2O
Molecular Weight (g/mol) 267.931
Numero MDL MFCD00053005
InChI Key DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
PubChem CID 75828
IUPAC Name 2-bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Punto di fusione 25°C to 29°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN1759
Peso formulazione 267.93
Percent Purity 95%