Learn More
2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11994881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11994881 5 g 5g
11974881 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994881 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442280050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 102429-07-2 | Molecular Formula: C8H5BrF2O | Molecular Weight: 235.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102429-07-2
Formula molecolare C8H5BrF2O
Molecular Weight (g/mol) 235.03
InChI Key CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
PubChem CID 2774185
IUPAC Name 2-bromo-1-(2,4-difluorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2', 4'-difluoroacetophenone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 31°C to 33°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.03
Percent Purity 95%
Forma fisica Low Melting Solid