Learn More
2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11485976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485976 5 g 5g
11475976 1 g 1g
11495976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485976 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22300.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60965-26-6 | C10H11BrO3 | 259.099 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60965-26-6
Formula molecolare C10H11BrO3
Molecular Weight (g/mol) 259.099
Numero MDL MFCD00000197
InChI Key PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
PubChem CID 98683
IUPAC Name 2-bromo-1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 102°C to 105°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 259.1
Percent Purity 98%