Learn More
2-Bromo-2-butene, 98%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10783391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783391 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10479900 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10783391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 201511000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13294-71-8
Formula molecolare C4H7Br
Molecular Weight (g/mol) 135.00
Numero MDL MFCD00000141
InChI Key UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
PubChem CID 5364387
IUPAC Name (E)-2-bromobut-2-ene
SMILES C\C=C(/C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-butene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown to Yellow
Densità 1.3200g/mL
Punti di ebollizione 82°C to 90°C (740.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità <1°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH=C(Br)CH3
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.462
Quantità 100 mL
Beilstein 01, 205
Gravità specifica 1.32
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 135
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.