Learn More
2-Bromo-2’-fluoroacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone |
| CAS | 655-15-2 |
| Formula molecolare | C8 H6 Br F O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Vonoprazan Impurity 96 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 217.04 |
| Peso formulazione | 215.9586 |