Learn More
2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11359929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359929 5 g 5g
11369929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359929 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25722.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2491-36-3 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-36-3
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
Numero MDL MFCD01727570
InChI Key SGPKEYSZPHMVNI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 200671
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Punto di fusione 45°C to 47°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3263
Sinonimo 2-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethanone, 2-hydroxyphenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromo-1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy-6ci,7ci,8ci, ethanone,2-bromo-1-2-hydroxyphenyl, 2-bromoacetyl phenol, acmc-1cg90, 4-08-00-00329 beilstein handbook reference
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 97%