Learn More
2-Bromo-2’-hydroxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-36-3 |
| Formula molecolare | C8 H7 Br O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Ethanone, 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 2-Hydroxyphenacyl bromide, 2'-Hydroxy-2-bromoacetophenone, Bromomethyl 2-hydroxyphenyl ketone, α-Bromo-2-hydroxyacetophenone, ω-Bromo-o-hydroxyacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(2-hydroxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.04 |
| Peso formulazione | 213.9629 |