Learn More
2-Bromo-2'-methoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 10274594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10274594 1 g Bottiglia in vetro 1g
10664955 5 g Bottiglia in vetro 5g
10717285 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10274594 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31949-21-0 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31949-21-0
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.07
Numero MDL MFCD00000196
InChI Key GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2'-methoxyacetophenone, 2-methoxyphenacyl bromide, o-methoxy phenacylbromide, bromomethyl 2-methoxyphenyl ketone, 2-bromo-1-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2-bromo-2'-methoxy acetophenone, ethanone, 2-bromo-1-methoxyphenyl, alpha-bromo-o-methoxyacetophenone, 2-bromoacetylanisole
PubChem CID 123440
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 45.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 130.0°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COCH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 229.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.