Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 43.0°C to 45.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 130.0°C (1.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Bromo-2'-methoxyacetophenone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.