Learn More
2-Bromo-2-methylpropane, TRC
Codice prodotto. 30337045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337045 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337045 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6789332.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-methylpropane
CAS 507-19-7
Formula molecolare C4H9Br
Quantità 2.5 g
Sinonimo Propane, 2-bromo-2-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 2-Bromo-2-methylpropane (ACI), 1,1-Dimethylethyl bromide, 2-Bromoisobutane, 2-Methyl-2-bromopropane, Bromotrimethylmethane, NSC 8418, tert-Butyl bromide, Trimethylbromomethane
InChI Formula InChI=1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
SMILES CC(C)(C)Br
IUPAC Name 2-bromo-2-methylpropane
Molecular Weight (g/mol) 137.02
Peso formulazione 135.9888