Learn More
2-Bromo-2-methylpropionic acid, 98%
Codice prodotto. 10652793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652793 5 g Bottiglia in vetro 5g
10185750 100 g Bottiglia in vetro 100g
10464555 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10652793 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305200050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2052-01-9 | C4H7BrO2 | 167.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2052-01-9
Formula molecolare C4H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 167.01
Numero MDL MFCD00004168
InChI Key XXSPGBOGLXKMDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo α-Bromoisobutyric acid
IUPAC Name 2-bromo-2-methylpropanoic acid
SMILES CC(C)(Br)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-methylpropionic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 41°C to 46°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 198°C to 200°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC(CH3)2CO2H
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 1431
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 167.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid