Learn More
2-Bromo-2-methylpropionyl Bromide, 98%
Codice prodotto. 10289540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10289540 5 g Bottiglia in vetro 5g
10400661 100 g Bottiglia in vetro 100g
10227813 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10289540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 403090050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20769-85-1 | C4H6Br2O | 229.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20769-85-1
Formula molecolare C4H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 229.9
Numero MDL MFCD00000122
InChI Key YOCIJWAHRAJQFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2-methylpropionyl bromide, 2-bromoisobutyryl bromide, propanoyl bromide, 2-bromo-2-methyl, bibb, 2-bromo-2-methylpropionylbromide, unii-627f9n9dya, 2-bromoisobutyrylbromide, 2-bromo-2-methyl-propionyl bromide, alpha-bromoisobutyryl bromide, 2-bromo-2-methyl-propanoyl bromide
PubChem CID 88685
IUPAC Name 2-bromo-2-methylpropanoyl bromide
SMILES CC(C)(C(=O)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.8600g/mL
Punti di ebollizione 162°C to 164°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CBrCOBr
Indice di rifrazione 1.5070 to 1.5090
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.86
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 229.9
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-2-methylpropionyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.