Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-2-nitro-1, 3-propanediol |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 0.9985 |
| Quantità | 100 g |
| Peso formulazione | 199.99 |
| Forma fisica | Crystalline Powder |