Learn More
2-Bromo-2'-nitroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 15483897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483897 5 g 5g
15473897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30275.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6851-99-6 | C8H6BrNO3 | 244.044 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6851-99-6
Formula molecolare C8H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 244.044
Numero MDL MFCD00010294
InChI Key SGXUUCSRVVSMGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-2'-nitroacetophenone, 2'-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethanone, 2-nitrophenacyl bromide, 2-bromo-1-2-nitro-phenyl-ethanone, o-nitrophenacyl bromide, o-nitrophenethyl bromide, 2-o-nitrophenyl ethyl bromide, 2-bromo-1-2-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2-nitrophenyl
PubChem CID 244025
IUPAC Name 2-bromo-1-(2-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)CBr)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2'-nitroacetophenone
Punto di fusione 53°C to 56°C
Odore Pungent
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 244.05
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.