Learn More
2-Bromo-2-nitropropane, 98%
Codice prodotto. 11428317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11428317 5 g 5g
11438317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11428317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18385.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5447-97-2 | C3H6BrNO2 | 167.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5447-97-2
Formula molecolare C3H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 167.99
Numero MDL MFCD00007389
InChI Key OADSZWXMXIWZSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo propane, 2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitro-propane, snxhevlqiijip@, acmc-1aqp4, propane,2-bromo-2-nitro, 2-bromo-2-nitropropane, oadszwxmxiwzsq-uhfffaoysa
PubChem CID 79531
IUPAC Name 2-bromo-2-nitropropane
SMILES CC(C)([N+](=O)[O-])Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-2-nitropropane
Densità 1.584
Punti di ebollizione 45°C to 46°C (16 mmHg)
Punto d'infiammabilità 61°C (141°F)
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 5 g
Beilstein 1746626
Peso formulazione 168
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.