Learn More
2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-2-propylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 99174-91-1 |
| Formula molecolare | C10 H19 Br O2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H19BrO2/c1-4-7-10(11,8-5-2)9(12)13-6-3/h4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCC(Br)(CCC)C(=O)OCC |
| IUPAC Name | ethyl 2-bromo-2-propylpentanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 251.16 |
| Peso formulazione | 250.0568 |