Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11904511 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11904511 5 g Bottiglia in vetro 5g
11994501 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904511 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434460050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1514-82-5
Formula molecolare C3H2BrF3
Molecular Weight (g/mol) 174.95
Numero MDL MFCD00077469
InChI Key QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
PubChem CID 272696
IUPAC Name 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Especificaciones
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.6500g/mL
Punti di ebollizione 34°C
Punto d'infiammabilità −23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3520 to 1.3550 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.65
Peso formulazione 174.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.