Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11994501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11994501 1 g Bottiglia in vetro 1g
11904511 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11994501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434460010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1514-82-5 | Molecular Formula: C3H2BrF3 | Molecular Weight: 174.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1514-82-5
Formula molecolare C3H2BrF3
Molecular Weight (g/mol) 174.95
Numero MDL MFCD00077469
InChI Key QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3,3,3-trifluoropropene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 1-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-prop-1-ene, 3,3,3-trifluoro-2-bromo-1-propene, 2-bromotrifluoropropene, acmc-1bt5r, ksc495o1d, 3,3,3-trifluoro-2-bromopropene
PubChem CID 272696
IUPAC Name 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
SMILES FC(F)(F)C(Br)=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3, 3, 3-trifluoro-1-propene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.6500g/mL
Punti di ebollizione 34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.3520 to 1.3550 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.65
Peso formulazione 174.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.