Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, TRC
Codice prodotto. 30337512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337512 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB699965500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
CAS 1514-82-5
Formula molecolare C3H2F3Br
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350
InChI Formula InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
SMILES FC(F)(F)C(=C)Br
IUPAC Name 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 174.95
Peso formulazione 173.9292