Learn More
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene |
| CAS | 1514-82-5 |
| Formula molecolare | C3H2F3Br |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene, 2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene, 3,3,3-Trifluoro-2-bromopropene, Halon 1323, NSC 117350 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2 |
| SMILES | FC(F)(F)C(=C)Br |
| IUPAC Name | 2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 174.95 |
| Peso formulazione | 173.9292 |