Learn More
2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11421003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421003 100 g 100g
11401003 5 g 5g
11411003 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421003 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13365.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2632-10-2 | C8H5BrCl2O | 267.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2632-10-2
Formula molecolare C8H5BrCl2O
Molecular Weight (g/mol) 267.93
Numero MDL MFCD00051581
InChI Key PAKFHEFMTRCFAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-3',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 3,4-dichlorophenacylbromide, ethanone, 2-bromo-1-3,4-dichlorophenyl, 1-3,4-dichlorophenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem3262, acmc-1coei, 3.4-dichlorophenacylbromide
PubChem CID 244751
IUPAC Name 2-bromo-1-(3,4-dichlorophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)Cl)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3',4'-dichloroacetophenone
Punto di fusione 55°C to 58°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1759
Beilstein 511981
Peso formulazione 267.94
Percent Purity 98%