Learn More
2-Bromo-3,4-difluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 15458468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15458468 25 g 25g
15438468 1 g 1g
15448468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15458468 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61876.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1092349-87-5 | C6H4BrF2N | 208.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1092349-87-5
Formula molecolare C6H4BrF2N
Molecular Weight (g/mol) 208.01
Numero MDL MFCD11035924
InChI Key ZGZURPPCPVPDMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3,4-difluoro aniline, 2-bromo-3,4-difluorophenylamine, 2-bromo-3,4-difluorobenzenamine
PubChem CID 22731604
IUPAC Name 2-bromo-3,4-difluoroaniline
SMILES NC1=C(Br)C(F)=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3,4-difluoroaniline
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 208
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid