Learn More
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Pakningsstørrelse
15488957 1 g 1g
15498957 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15488957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52320.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Air sensitive. Incompatible with oxidizing agents and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 934987-26-5
Formula molecolare C7H3BrF2O
Molecular Weight (g/mol) 221.00
Numero MDL MFCD12922618
InChI Key PQXMBFZKKQNHBA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2-bromo-3,6-difluoro
PubChem CID 50998399
IUPAC Name 2-bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
SMILES FC1=C(Br)C(C=O)=C(F)C=C1
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Punto di fusione 49°C to 51°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air sensitive
Peso formulazione 221
Percent Purity 96%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.