Learn More
2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15468947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15468947 1 g 1g
15478947 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15468947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52311.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94446-97-6
Formula molecolare C6H5Br2N
Molecular Weight (g/mol) 250.921
Numero MDL MFCD08276299
InChI Key NEWLOSCWMVKPGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-bromomethyl pyridine, 2-bromo-3-bromomethylene pyridine, pubchem22284, 2-bromo-3-bromomethyl-pyridine, pyridine, 2-bromo-3-bromomethyl
PubChem CID 10901078
IUPAC Name 2-bromo-3-(bromomethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-(bromomethyl)pyridine
Punto di fusione 38°C
Punti di ebollizione 291°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.92
Percent Purity 96%