Learn More
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15478438
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15478438 5 g 5g
15468438 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15478438 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61852.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63529-30-6
Formula molecolare C8H5BrClFO
Molecular Weight (g/mol) 251.48
Numero MDL MFCD05154991
InChI Key JOCPGHGWUUBURW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone, 3-chloro-4-fluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-3-chloro-4-fluorophenyl, acmc-209ng8, 3-chloro-4-fluoro-phenacyl bromide, 2-bromo-3-chloro-4-fluoroacetophenone
PubChem CID 2782785
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
SMILES FC1=C(Cl)C=C(C=C1)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Punto di fusione 33°C to 36°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 251.48
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid