Learn More
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 260.44 |
Percent Purity | 97% |