Learn More
2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15488947 1 g 1g
15498947 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52313.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 944906-87-0
Formula molecolare C6H5BrClN
Molecular Weight (g/mol) 206.467
Numero MDL MFCD10697618
InChI Key OWRYEOOYOHXZJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-chloromethyl pyridine, pyridine, 2-bromo-3-chloromethyl, 2-bromo-3-chloromethylene pyridine
PubChem CID 53416632
IUPAC Name 2-bromo-3-(chloromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-(chloromethyl)pyridine
Punto di fusione 34°C to 36°C
Quantità 1 g
Beilstein 15651009
Peso formulazione 206.47
Percent Purity 96%