Learn More
2-Bromo-3-chloropyridine, 97%
Codice prodotto. 11476880
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11476880 1 g 1g
11486880 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476880 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20012.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96424-68-9 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96424-68-9
Formula molecolare C5H3BrClN
Molecular Weight (g/mol) 192.44
Numero MDL MFCD04039344
InChI Key GOHBBINNYAWQGO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-bromo-3-chloro, 3-chloro-2-bromopyridine, 2-bromo-3-chloro-pyridine, chloro bromo pyridine, pubchem5776, 2-bromo-3-pyridyl chloride, ksc486m1b, 2-bromo-3-chloropyridine, abbypharma ap-18-5389
PubChem CID 7016326
IUPAC Name 2-bromo-3-chloropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-chloropyridine
Punto di fusione 59°C to 61°C
Quantità 1 g
Beilstein 1561638
Peso formulazione 192.44
Percent Purity 97%