Learn More
2-Bromo-3-fluoroaniline, 97%
Codice prodotto. 15498258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498258 5 g 5g
15408268 250 mg 250mg
15488258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61687.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111721-75-6 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Bromo-3-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111721-75-6
Formula molecolare C6H5BrFN
Molecular Weight (g/mol) 190.015
Numero MDL MFCD07369915
InChI Key XZRSXRUYZXBTGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-fluorophenylamine, 2-bromo-3-fluoro-phenylamine, 2-bromo-3-fluorobenzenamine, benzenamine, 2-bromo-3-fluoro, pubchem1523, acmc-1c6kb, 2-bromo-3-fluoro-aniline, ksc493i1t, 2-bromo-3-fluoro-phenyl-amine
PubChem CID 14770005
IUPAC Name 2-bromo-3-fluoroaniline
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-fluoroaniline
Colore White
Densità 1.670 g/mL
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 190.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline