Learn More
2-Bromo-3-fluoropropionic acid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15484337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15484337 1 g 1g
15494337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15484337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31718.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16652-36-1 | Molecular Formula: C3H4BrFO2 | Molecular Weight: 170.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16652-36-1
Formula molecolare C3H4BrFO2
Molecular Weight (g/mol) 170.97
Numero MDL MFCD09800640
InChI Key FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-bromo-3-fluoropropionic acid, acmc-20ao2z, 3-fluoro-2-bromo-propionic acid
PubChem CID 316511
IUPAC Name 2-bromo-3-fluoropropanoic acid
SMILES OC(=O)C(Br)CF
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Punti di ebollizione 62°C to 63°C (0.2 mmHg)
Indice di rifrazione 1.4655
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Peso formulazione 170.97
Percent Purity 96%