Learn More
2-Bromo-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612305
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10612305
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC64701DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 197846-05-2
Formula molecolare C5H3BrO3
Molecular Weight (g/mol) 190.98
Numero MDL MFCD09702417
InChI Key UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21162497
IUPAC Name 2-bromofuran-3-carboxylic acid
SMILES C1=COC(=C1C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-furoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-3-furoic acid, 2-bromo-3-carboxyfuran, 2-bromo3-furancarboxylic acid, 2-bromo-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,2-bromo, 2-bromanylfuran-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromofuran-3-carboxylic acid
Peso formulazione 190.98
Percent Purity 97%