Learn More
2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone, 96%
Codice prodotto. 10169969 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10169969 1 g Bottiglia in vetro 1g
10301670 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10169969 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428620010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2491-37-4 | C8H7BrO2 | 215.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2491-37-4
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Numero MDL MFCD05664326
InChI Key IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6917206
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 74°C
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (HO)C6H4COCH2Br
Quantità 1 g
Sinonimo 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139
Peso formulazione 215.04
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.