Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone |
| CAS min. % | 95.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 70°C to 74°C |
| Intervallo percentuale saggio | 95% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (HO)C6H4COCH2Br |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethanone, 2-bromo-3'-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3-hydroxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 3-hydroxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-3-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-3-hydroxyphenyl, 2-bromo-3`-hydroxyacetophenone, 2-bromo-3'-hydroxy-acetophenone, tos-bb-1139 |
| Peso formulazione | 215.04 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.