Learn More
2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-3'-hydroxyacetophenone |
| CAS | 2491-37-4 |
| Formula molecolare | C8H7BrO2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2-Bromo-1-(3-hydroxyphenyl) Ethanone, 3-Hydroxyphenacyl Bromide, m-Bromoacetylphenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2 |
| SMILES | Oc1cccc(c1)C(=O)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.04 |
| Peso formulazione | 213.9629 |