Learn More
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine, 96%
Codice prodotto. 15498967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498967 5 g 5g
15408977 250 mg 250mg
15488967 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H52324.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162271-10-5 | C7H8BrNO2 | 218.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162271-10-5
Formula molecolare C7H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 218.05
Numero MDL MFCD17015031
InChI Key CATUEJFGWSUPBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-methoxymethoxy pyridine, pyridine, 2-bromo-3-methoxymethoxy, 2-bromo-3-methoxymethoxy-pyridine, 2-bromo-3-methoxymethyloxypyridine
PubChem CID 11586573
IUPAC Name 2-bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
SMILES COCOC1=C(N=CC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Punto di fusione 35°C to 37°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 218.05
Percent Purity 96%