Learn More
2-Bromo-3-methylaniline, 97+%
Codice prodotto. 15461029
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15461029 250 mg 250mg
15441029 1 g 1g
15451029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15461029 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64014.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54879-20-8 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54879-20-8
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.052
Numero MDL MFCD06411367
InChI Key VJNUZLYTGSGDHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-bromo-3-methyl, 3-amino-2-bromotoluene, 2-bromo-3-methylbenzenamine, 2-bromo-3-methyl-benzenamine, 2-bromo-3-methylphenylamine, 2-bromo-3-methyl-phenylamine, acmc-20af7i, 2-bromo-3-methyl aniline, ksc602o1n, benzenamine,2-bromo-3-methyl
PubChem CID 603781
IUPAC Name 2-bromo-3-methylaniline
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-methylaniline
Colore Brown
Densità 1.489 g/mL
Punti di ebollizione 48°C (0.03 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.605
Quantità 250 mg
Numero UN UN2810
Beilstein 2079474
Peso formulazione 186.05
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Liquid