Learn More
2-Bromo-3-methylbutyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10666471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10666471 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10666471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268880250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-methylbutyric acid
Nota nome 98%
CAS 565-74-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39.0°C to 43.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 124.0°C to 126.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C5H9BrO2
Formula lineare (CH3)2CHCH(Br)CO2H
Numero MDL MFCD00004210
Quantità 25 g
Beilstein 02, 317
Indice di Merck 15, 1432
Sinonimo 2-bromo-3-methylbutyric acid, 2-bromoisovaleric acid, butanoic acid, 2-bromo-3-methyl, alpha-bromoisovaleric acid, butyric acid, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-butanoic acid, .alpha.-bromoisovaleric acid, +/--2-bromo-3-methylbutyric acid, bromisovaleriansaure, acmc-209wpb
InChI Key UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(C(=O)O)Br
IUPAC Name 2-bromo-3-methylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.03
PubChem CID 11268
Peso formulazione 181.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3-methylbutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.