Learn More
2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid |
| CAS | 1003043-34-2 |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H7BBrNO2 |
| Numero MDL | MFCD08274468 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097oc |
| InChI Key | IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |