Learn More
2-Bromo-3-methylthiophene, 97%
Codice prodotto. 11397746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397746 25 g 25g
11387746 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11397746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11393.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14282-76-9 | C5H5BrS | 177.059 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14282-76-9
Formula molecolare C5H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 177.059
Numero MDL MFCD00059741
InChI Key YYJBWYBULYUKMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2-bromo-3-methyl, 2-bromo-3-methyl-thiophene, 1-bromo-2-methyl thiophene, pubchem5191, 2-bromo-3methylthiophene, 2-bromo-3-methythiophene, acmc-1buh4, 2-bromo-3methyl thiophene, 2-bromo-3-methyl thiophene, ksc491i3r
PubChem CID 84314
IUPAC Name 2-bromo-3-methylthiophene
SMILES CC1=C(SC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-methylthiophene
Densità 1.58
Punti di ebollizione 173°C to 176°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Indice di rifrazione 1.571
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 105719
Peso formulazione 177.07
Percent Purity 97%