Learn More
2-Bromo-3-methylthiophene, TRC
Codice prodotto. 30341037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341037 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68578525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-methylthiophene
CAS 14282-76-9
Formula molecolare C5H5BrS
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C5H5BrS/c1-4-2-3-7-5(4)6/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ccsc1Br
IUPAC Name 2-bromo-3-methylthiophene
Molecular Weight (g/mol) 177.06
Peso formulazione 175.9295