Learn More
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 97%
Codice prodotto. 10655572 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10655572 25 g Bottiglia in vetro 25g
10501564 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10655572 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137470250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 2227-64-7 | C8H6BrNO3 | 244.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2227-64-7
Formula molecolare C8H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 244.04
Numero MDL MFCD00024512
InChI Key GZHPNIQBPGUSSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-3'-nitroacetophenone, 3-nitrophenacyl bromide, 3-nitrophenacylbromide, 2-bromo-1-3-nitrophenyl ethan-1-one, a-bromo-3-nitroacetophenone, 2-bromo-3-nitroacetophenone, alpha-bromo-3'-nitroacetophenone, acetophenone, 2-bromo-3'-nitro, m-nitrophenacyl bromide
PubChem CID 75213
IUPAC Name 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90°C to 94°C
Colore Beige-Orange to Green-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCH2Br
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 244.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3'-nitroacetophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.