Learn More
2-Bromo-3'-nitroacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Bromo-3'-nitroacetophenone |
| CAS | 2227-64-7 |
| Formula molecolare | C8H6BrNO3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-(3-Nitrophenyl)-2-bromoethanone, 1-Nitro-3-(bromoacetyl)benzene, 2-Bromo-1-(3-nitrophenyl)ethanone, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, 2-Bromo-m-nitroacetophenone, 3-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl 3-nitrophenyl ketone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone, NSC 69855, m-Nitrophenacyl bromide, α-Bromo-3-nitroacetophenone, α-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-m-nitroacetophenone, ω-Bromo-m-nitroacetophenone |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(4-6)10(12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC([N+]([O-])=O)=C1)CBr |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-(3-nitrophenyl)ethan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 244.04 |
| Peso formulazione | 242.95 |