Learn More
2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 96%
Codice prodotto. 10515334 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10515334 5 g Bottiglia in vetro 5g
10294664 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10515334 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399670050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 128071-75-0 | C6H4BrNO | 186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128071-75-0
Formula molecolare C6H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 186
Numero MDL MFCD04966945
InChI Key GNFWMEFWZWXLIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-3-formylpyridine, 2-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromo, pubchem5057, acmc-1bypv, 2-bromo-3-formyl pyridine, bromo-3-pyridine carbaldehyde, bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 4714951
IUPAC Name 2-bromopyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)Br)C=O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70.0°C to 74.0°C
Punti di ebollizione 100.0°C (3.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 186
Percent Purity 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.