Learn More
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10611703
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10611703 1 g Amber Glass Bottle 1g
10315112 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10611703 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08448DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 157664-47-6
Formula molecolare C5H6BrNS
Molecular Weight (g/mol) 192.074
Numero MDL MFCD04971979
InChI Key SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-thienyl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromo-3-thiophenemethylamine, 3-thiophenemethanamine,2-bromo, 1-2-bromothiophen-3-yl methanamine, 2-bromothien-3-yl methylamine hydrochloride, pubchem5276, h-val-ssna, bestipharma 583-851, 3-aminomethyl-2-bromothiophene
PubChem CID 2735586
IUPAC Name (2-bromothiophen-3-yl)methanamine
SMILES C1=CSC(=C1CN)Br
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Bromo-3-thienyl)methylamine hydrochloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 228.54
Percent Purity 97%