Learn More
2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 96%
Codice prodotto. 10336304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10336304 1 g Bottiglia in vetro 1g
10051554 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10336304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426840010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24287-95-4 | C5H3BrO2S | 207.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24287-95-4
Formula molecolare C5H3BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 207.04
Numero MDL MFCD05865213
InChI Key RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylic acid, 2-bromo-thiophene-3-carboxylicacid, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-3-thenoic acid, acmc-209xc0, 2-bromo-3-carboxythiophene, 2-bromothiophene-3-carboxylic?acid, 2-bromo-3-thiophene carboxylic acid, 2-bromo-thiophene 3-carboxylic acid
PubChem CID 12320971
IUPAC Name 2-bromothiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CSC(=C1C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 179.0°C to 181.0°C
Colore Tan to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.04
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-3-thiophenecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.